Thioacetamid 4% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1089602
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thioessigsäureamid
85975.290EA
350
EUR
85975.290
85975.180
85975.260
Thioacetamid 4% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1089602
Thioacetamid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel:
CH₃CSNH₂ Molecular Weight: 75.13 g/mol Siedepunkt: ~100 °C (1013 hPa) Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008070 CAS-Nummer: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Merck Index: 13,09391 |