Robuste und kompakte Datenlogger für hohe Temperaturen, EBI 11-T235
Lieferant: EBRO
1340-6270 1340-6271
EBRO1340-6270EA 3090 EUR
EBRO1340-6270 EBRO1340-6271
Robuste und kompakte Datenlogger für hohe Temperaturen, EBI 11-T235
Datenlogger
Der Temperaturdatenlogger EBI 11-T235 eignet sich ideal für vielseitige Routinekontrollen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Mit einem erweiterten Messbereich (–30 bis +150 °C), einem hochwertigen PT1000-Sensor, einer sehr geringen Größe, die es ermöglicht, ihn problemlos in Flaschen oder kleine Verpackungen zu platzieren, der Schutzklasse IP68 und der Möglichkeit zur Verwendung in Autoklaven sorgt er für eine zuverlässige Pasteurisierungskontrolle und Lebensmittelsicherheit.
  • Großer Messbereich: –30 bis +150 °C
  • Hochwertiger PT1000-Sensor (Klasse A)
  • Starrer, externer Temperatursensor: autoklavenfest
  • Robuste Schutzklasse IP 68: wasserdicht und dampfdicht
  • Kompakte Größe – passt in die meisten Flaschen
Dieser Datenlogger wurde für Routinekontrollen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie entwickelt, mit besonderem Fokus auf die Anforderungen von Konservenfabriken. Es ermöglicht eine präzise Pasteurisierungskontrolle in Dosen, Gläsern und Flaschen. Mit einem großen Messbereich (–30 bis +150 °C), einem hochwertigen PT1000-Sensor und einem starren externen Temperatursensor mit schneller Reaktionszeit ist er ideal für diese Anwendungen. Das robuste IP68-Gehäuse sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Darüber hinaus ist er autoklavenfest, was seine Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zusätzlich verbessert. Seine sehr geringe Größe ermöglicht die Platzierung in kleinen Behältern oder zwischen dicht gepackten Gegenständen und gewährleistet so eine genaue Temperaturüberwachung selbst in den engsten Umgebungen.
Ø x H= 16,5×24 mm
Kalibrierpunkte: –20, 0, +60 und +134 °C
Lieferumfang: 1×EBI 11-T23x, Werkskalibrierzertifikat.