1-Naphthylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Aminonaphthalin
104120250 104121000
104120250.EA 33.6 EUR
104120250. 104121000.
1-Naphthylamin ≥98%
1-Naphthylamin
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143.19 g/mol
Siedepunkt: 301°C (760mmHg)
Schmelzpunkt: 50
Flammpunkt: 157°C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004016
CAS-Nummer: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN: 2077
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06485
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance light yellow to light brown to dark purple crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 48°C to 52°C