CytoLiner™ Fixierte Zellmembran-Farbstoffe
Lieferant: Biotium
30134-T 30131-T 30133-T
30134-TEA 389 EUR
30134-T 30131-T 30133-T
CytoLiner™ Fixierte Zellmembran-Farbstoffe
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
CytoLiner™ Fixierte Zellmembran-Farbstoffe sind neuartige lipophile Fluoreszenzfarbstoffe, die speziell für die selektive Plasmamembran-Färbung in fixierten Zellen für die Mikroskopie entwickelt wurden. Die Farbstoffe sind für eine robuste und konsistente Färbung von Formaldehyd-fixierte Zellen und sind für nachfolgende Immunfluoreszenzfärbeprotokolle geeignet.
  • Robuste und konsistente Färbung der Plasmamembran in formaldehydfixierten Zellen
  • Geeignet für Antikörper-Kofärbung
  • Kompatibel mit poly-L-Lysinbeschichtetem Kulturgefäß
  • Verfügbar in 5 Farben von Blau bis Nahinfrarot
Während klassische lipophile Membranfarbstoffe wie DiI zum Färben von formaldehydfixierten Zellen verwendet werden können, kann die Färbung aufgrund der schlechten Löslichkeit der Farbstoffe sehr variabel sein. CytoLiner™-Farbstoffe sind eine neue Generation von Membranfarbstoffen, die speziell dafür entwickelt wurden, eine selektive Färbung der Plasmamembran in fixierten und leicht permeabilisierten Zellen zu ermöglichen.
Die CytoLiner™-Färbung ist mit Formaldehydfixierung und Permeabilisierung mit mildem Reinigungsmittel vor der Färbung kompatibel. Die Färbung verträgt Blockierungsmittel, die während Immunfluoreszenzfärbeprotokollen verwendet werden, sodass eine nachfolgende Färbung mit Antikörpern und anderen Sonden möglich ist. Die Farbstoffe sind auch mit poly-L-Lysinbeschichtetem Kulturgeschirr und durchlässigen Transwell®-Filterträgern kompatibel. CytoLiner™-Farbstoffe sind in einer Auswahl von 5 Farben von Blau bis Nahinfrarot erhältlich.
Vor der Färbung fixieren (Formaldehyd), vor der Färbung permeabilisieren.