QPix® XE Microbial Colony Pickers
Lieferant: Molecular Devices
X9500/220-AWES X9500F/220AWES
MLDVX9500/220-AWESEA 0 EUR
MLDVX9500/220-AWES MLDVX9500F/220AWES
QPix® XE Microbial Colony Pickers
Kolonien-Picker
Der QPix® XE ist ein mikrobieller Koloniepicker, der sich ideal für Labore mit wenig Platz eignet, die jedoch einen effizienten Koloniepickingdurchsatz benötigen. Der QPix® XE ist ein großartiges Einstiegssystem, um das höchst subjektive und fehleranfällige manuelle Picking durch automatisiertes Koloniepicking zu ersetzen.
  • Einfach zu bedienende Software
  • Hohe Picking-Effizienz
  • Kolonien screenen und picken
  • Automatische Nachverfolgung
Die QPix®-Mikrobenkoloniepicker kombinieren intelligente Bildanalyse mit präziser Automatisierung für eine schnelle und effiziente Überprüfung großer Bibliotheken. Mit einer Vielzahl von Datenverfolgungs- und Testtools optimiert die QPix®-Software die Steuerung und Verwaltung komplexer und iterativer Prozesse.
Der QPix® XE ist ideal für kleine Laborräume ohne Kompromisse bei der Effizienz und mit fortschrittlichen Bildgebungs- und Roboterfunktionen. Die modulare Plattform ermöglicht eine weitere Integration in eine automatisierte Arbeitszelle für Durchsatzwachstum oder Walk-Away-Zeit. Der QPix® XE hat eine Pickingkapazität von 1500 Kolonien pro Stunde bei weißem Licht und 1000 Kolonien pro Stunde im Fluoreszenzmodus.
Lieferumfang: Enthält einen dedizierten PC mit vorinstallierter Steuerungssoftware, einen Standard-Picking-Kopf und 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeitskosten.