4-[(4-Nitrophenyl)sulfanyl]anilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminophenyl 4-Nitrophenyl sulphide, 4-((4-Nitrophenyl)thio)aniline, 4-(4-Nitrophenylthio)aniline
104180010 104180050
104180010.EA 33.7 EUR
104180010. 104180050.
4-[(4-Nitrophenyl)sulfanyl]anilin 98%
4-[(4-Nitrophenyl)sulfanyl]anilin
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂S
Molecular Weight: 246,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007881
CAS-Nummer: 101-59-7
EINECS: 202-957-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 141°C to 145°C
Titration with HClO4 ≥97.5 %