Methylsuccinic anhydride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyldihydrofuran-2,5-dione
127750050
127750250
127750050.EA
69.1
EUR
127750050.
127750250.
Methylsuccinic anhydride 97%
Methylsuccinic anhydride
Formel:
C₅H₆O₃ Molecular Weight: 114.099 g/mol Siedepunkt: 238…240°C (760mmHg) Dichte: 1.22 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005527 CAS-Nummer: 4100-80-5 EINECS: 223-870-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration by coupling | 96.0 to 104.0 % |
Melting point | 33°C to 35°C |