1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
176530010 176530050
176530010.EA 89.1 EUR
176530010. 176530050.
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 98%
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molecular Weight: 176,212 g/mol
Siedepunkt: 343,9°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001741
CAS-Nummer: 53440-12-3
EINECS: 258-553-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 93°C to 96°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %