1,6-Hexandiyl-bis(2-methylacrylat) 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
320370250 320371000
320370250.EA 22.5 EUR
320370250. 320371000.
1,6-Hexandiyl-bis(2-methylacrylat) 95% stabilisiert
1,6-Hexanediol dimethacrylate
Formel: C₁₄H₂₂O₄
Siedepunkt: >315°C
Dichte: 0,995
Flammpunkt: 109°C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015425
CAS-Nummer: 6606-59-3
EINECS: 229-551-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Stabilizer ca. 200 ppm MeHQ