3-Isochromanone
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
370130010 370130050 370130250
370130010.EA 27.4 EUR
370130010. 370130050. 370130250.
3-Isochromanone
3-Isochromanone
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043005
CAS-Nummer: 4385-35-7
EINECS: 224-493-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 80°C to 84°C