Natriumalginat, mittlere Viskosität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
385770025 385770050 385772500 385775000
385770025.EA 361 EUR
385770025. 385770050. 385772500. 385775000.
Natriumalginat, mittlere Viskosität
Natriumalginat
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081310
CAS-Nummer: 9005-38-3
Merck Index: 13,00238
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance almost white to yellow-brown powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15.0 % (100 mg, 105°C, 4 hrs)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Sulfated ash 30.0 % to 36.0 % (on dried substance)