4-Chloropyrimidine hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
457280010 457280050
457280010.EA 88 EUR
457280010. 457280050.
4-Chloropyrimidine hydrochloride 97%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Formel: C₄H₃ClN₂·ClH
Molecular Weight: 150,994 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11870807
CAS-Nummer: 179051-78-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to brown powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %