2,6-Dibrom-9,10-anthrachinon
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dibromoanthracene-9,10-dione
466070010 466070050
466070010.EA 69.5 EUR
466070010. 466070050.
2,6-Dibrom-9,10-anthrachinon
2,6-Dibrom-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₆Br₂O₂
Molecular Weight: 366.0042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276344
CAS-Nummer: 633-70-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %