Amprenavir
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
466980250
466981000
466980250.EA
88.5
EUR
466980250.
466981000.
Amprenavir
Amprenavir
Formel:
C₂₅H₃₅N₃O₆S Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00934214 CAS-Nummer: 161814-49-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % (on dry substance) |
Water | ≤7 % |