Panobinostat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: LBH589, (E)-N-Hydroxy-3-(4-(((2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl)amino)methyl)phenyl)acrylamide
467000010 467002500
467000010.EA 498 EUR
467000010. 467002500.
Panobinostat
Panobinostat
Formel: C₂₁H₂₃N₃O₂
Molecular Weight: 349.43 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09833242
CAS-Nummer: 404950-80-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance almost white to yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %