Tianeptine sodium salt
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 7-[[3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl]amino]heptanoic acid S,S-dioxide sodium salt
467050010 467052500
467050010.EA 324 EUR
467050010. 467052500.
Tianeptine sodium salt
Tianeptine sodium salt
Formel: C₂₁H₂₄ClN₂NaO₄S
Molecular Weight: 458,93 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00879851
CAS-Nummer: 30123-17-2
EINECS: 250-059-3
Merck Index: 13,09496
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 183°C to 187°C
Water ≤3 %