Loxoprofen sodium
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
467120050 467120250
467120050.EA 57.6 EUR
467120050. 467120250.
Loxoprofen sodium
Formel: C₁₅H₁₇NaO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00941425
CAS-Nummer: 80382-23-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05611
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water 11 to 13 %