3-Hydroxyazetidine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Azetidinol, Azetidin-3-ol
467210050 467210010
467210050.EA 219 EUR
467210050. 467210010.
3-Hydroxyazetidine 95%
3-Hydroxyazetidine
Formel: C₃H₇NO
Molecular Weight: 73.09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03695446
CAS-Nummer: 45347-82-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to grey powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %