(S)-10-hydroxycamptothecin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
467490010 467490050
467490010.EA 101 EUR
467490010. 467490050.
(S)-10-hydroxycamptothecin
(S)-10-hydroxycamptothecin
Formel: C₂₀H₁₆N₂O₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093100
CAS-Nummer: 19685-09-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤5 %