1,4-Phenylendimethanthiol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
467610010 467610050
467610010.EA 94.7 EUR
467610010. 467610050.
1,4-Phenylendimethanthiol
1,4-Benzenedimethanethiol
Formel: C₈H₁₀S₂
Siedepunkt: 156°C (16hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004872
CAS-Nummer: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white powder, crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 40°C to 45°C