2-Phenylinden
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
467770010
467770050
467770010.EA
78.5
EUR
467770010.
467770050.
2-Phenylinden
2-Phenylinden
Formel:
C₁₅H₁₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00239514 CAS-Nummer: 4505-48-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow to light brown powder or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Melting point | 165°C to 169°C |