2,7-Dibromocarbazole
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
467780010 467780050
467780010.EA 53 EUR
467780010. 467780050.
2,7-Dibromocarbazole
2,7-Dibromocarbazole
Formel: C₁₂H₇Br₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09033507
CAS-Nummer: 136630-39-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow to beige powder and or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 230°C to 234°C