Tetrakis(dimethylamino)diboron
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrakis(dimethylamino)diborane
468540050
468540250
468541000
468540050.EA
82.3
EUR
468540050.
468540250.
468541000.
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Formel:
C₈H₂₄B₂N₄ Molecular Weight: 197.93 g/mol Siedepunkt: 55…57°C (2.5mmHg) Dichte: 0.926 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00048012 CAS-Nummer: 1630-79-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | clear colorless liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Refractive index | 1.4680 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |