(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
468560010
468560050
468560010.EA
196
EUR
468560010.
468560050.
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Formel:
C₁₉H₁₇O₂P Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00406515 CAS-Nummer: 70127-50-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Melting point | 175°C to 180°C |