1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Guanethidine sulphate
468620010
468622500
468620010.EA
241
EUR
468620010.
468622500.
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
Formel:
C₁₀H₂₄N₄O₄S Molecular Weight: 296,39 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035403 CAS-Nummer: 645-43-2 EINECS: 211-442-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light beige crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C) |