Biapenem
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(4R,5S,6S)-3-((6,7-Dihydro-5H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-4-ium-6-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
468660010
468662500
468660010.EA
1043
EUR
468660010.
468662500.
Biapenem
Biapenem
Formel:
C₁₅H₁₈N₄O₄S Molecular Weight: 350.39 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00864863 CAS-Nummer: 120410-24-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤2 % |
Specific optical rotation | -27° to -35° (20°C, 589 nm) (0.5% in water) |