4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
468700010 468700050
468700010.EA 94.7 EUR
468700010. 468700050.
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Formel: C₆H₅BrN₄
Molecular Weight: 213,04 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09033848
CAS-Nummer: 937046-98-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96 to 104 %