Etravirine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
468721000
468725000
468721000.EA
102
EUR
468721000.
468725000.
Etravirine
Etravirine
Formel:
C₂₀H₁₅BrN₆O Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09837879 CAS-Nummer: 269055-15-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow to beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤2 % |