5'-Desoxy-5-fluorcytidin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
468740010 468740050
468740010.EA 29.3 EUR
468740010. 468740050.
5'-Desoxy-5-fluorcytidin 95%
5'-Desoxy-5-fluorcytidin
Formel: C₉H₁₂FN₃O₄
Molecular Weight: 245,21 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07369278
CAS-Nummer: 66335-38-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 210°C to 217°C
Loss on drying ≤0.5 %