Atovaquone 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: trans-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, 2-(trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl)-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione
468760010 468762500
468760010.EA 177 EUR
468760010. 468762500.
Atovaquone 98%
Atovaquone
Formel: C₂₂H₁₉ClO₃
Molecular Weight: 366,84 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00889188
CAS-Nummer: 95233-18-4
EINECS: 200-209-9
Merck Index: 13,00471
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance yellow to dark yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 221°C to 225°C
Water ≤1 %