Cepharanthine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
468910010 468912500
468910010.EA 397 EUR
468910010. 468912500.
Cepharanthine 95%
Cepharanthine
Formel: C₃₇H₃₈N₂O₆
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00210482
CAS-Nummer: 481-49-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow to beige to light orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Loss on drying ≤1.5 %