Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bromfenac sodium
468920010
468922500
468920010.EA
437
EUR
468920010.
468922500.
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate 98%
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate
Formel:
C₁₅H₁₁BrNNaO₃ Molecular Weight: 356,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00864341 CAS-Nummer: 91714-93-1 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | yellow to orange powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |