Canertinib dihydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
CI-1033, PD-183805
468930010
468932500
468930010.EA
1434
EUR
468930010.
468932500.
Canertinib dihydrochloride 98%
Canertinib dihydrochloride
Formel:
C₂₄H₂₅ClFN₅O₃·2HCl Molecular Weight: 558,86 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09954112 CAS-Nummer: 289499-45-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Water | ≤10 % |