4-Bromisatin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromoindoline-2,3-dione
469060010 469060050 469060250
469060010.EA 25.1 EUR
469060010. 469060050. 469060250.
4-Bromisatin
4-Bromisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Molecular Weight: 226,0269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03618555
CAS-Nummer: 20780-72-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %