2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Epon® DMP-30 Substitut, DMP-30®, Epoxy-Einbettungsmittel, Beschleuniger
469290250
469291000
469290250.EA
43.1
EUR
469290250.
469291000.
2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol 90%
2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol
Formel:
C₁₅H₂₇N₃O Molecular Weight: 265,4 g/mol Siedepunkt: 130…135°C Dichte: 0,969 Flammpunkt: 149°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008330 CAS-Nummer: 90-72-2 EINECS: 202-013-9 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | colorless to yellow viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |
Refractive index | 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | 94 to 106 % |