Methylheptadecanoat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Heptadecansäuremethylester, Methylmargarat, Margarinsäuremethylester
469300010
469300050
469300010.EA
46.5
EUR
469300010.
469300050.
Methylheptadecanoat 99%
Methylheptadecanoat
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ Molecular Weight: 284,48 g/mol Siedepunkt: 152…153°C Flammpunkt: >110°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009001 CAS-Nummer: 1731-92-6 EINECS: 217-055-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow or colorless powder or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |