9-Phenylacridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
469430010
469430050
469430250
469430010.EA
23.2
EUR
469430010.
469430050.
469430250.
9-Phenylacridin 98%
9-Phenylacridine
Formel:
C₁₉H₁₃N Molecular Weight: 255.32 g/mol Siedepunkt: 411°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00092562 CAS-Nummer: 602-56-2 EINECS: 210-020-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | light yellow to yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 183°C to 187°C |