Piribedil 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1-piperazinyl]pyrimidine, 2-(4-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl)pyrimidine
469540010 469540050 469540250
469540010.EA 38.1 EUR
469540010. 469540050. 469540250.
Piribedil 98%
Piribedil
Formel: C₁₆H₁₈N₄O₂
Molecular Weight: 298,35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00868264
CAS-Nummer: 3605-01-4
EINECS: 222-764-6
Merck Index: 13,07576
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 96°C to 100°C