2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine
469560010 469560050
469560010.EA 56.6 EUR
469560010. 469560050.
2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
2-(1-Pyrazolyl)pyridine
Formel: C₈H₇N₃
Molecular Weight: 145.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09033534
CAS-Nummer: 25700-11-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 35°C to 45°C