4-Methyl-1-piperazineacetic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
469570010
469570050
469570010.EA
49.6
EUR
469570010.
469570050.
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 95%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Formel:
C₇H₁₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03444554 CAS-Nummer: 54699-92-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow to light brown crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 94 to 106 % |