4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(4-Carboxyphenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonamido)benzoic acid, 4-(Methylsulphonamido)benzoic acid
469660010 469660050
469660010.EA 92.7 EUR
469660010. 469660050.
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formel: C₈H₉NO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025052
CAS-Nummer: 7151-76-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %