4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
469720010 469720050
469720010.EA 36.6 EUR
469720010. 469720050.
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole 95%
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole
Formel: C₂HBr₂N₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08062401
CAS-Nummer: 15294-81-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %