Fumarsäuremonomethylester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monomethyl Fumarate, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl Hydrogen Fumarate
469750050 469750250
469750050.EA 46.8 EUR
469750050. 469750250.
Fumarsäuremonomethylester 97%
Fumarsäuremonomethylester
Formel: C₅H₆O₄
Molecular Weight: 130.1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063174
CAS-Nummer: 2756-87-8
EINECS: 220-412-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder oe crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 145°C to 150°C