Dabigatran Etexilate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
469930010 469932500
469930010.EA 241 EUR
469930010. 469932500.
Dabigatran Etexilate 98%
Dabigatran Etexilate
Formel: C₃₄H₄₁N₇O₅
Siedepunkt: 827°C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD22422841
CAS-Nummer: 211915-06-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 128°C to 133°C
Water ≤5 %