Etretinate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl all-trans-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoate, all-trans-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoic acid Ethyl ester, Acitretin ethyl ester
469960010
469962500
469960010.EA
280
EUR
469960010.
469962500.
Etretinate 98%
Etretinate
Formel:
C₂₃H₃₀O₃ Molecular Weight: 354,49 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00866624 CAS-Nummer: 54350-48-0 EINECS: 259-119-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03922 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to yellow to green crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 103°C to 107°C |