5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Nitro-2-((3-phenylpropyl)amino)benzoic acid, NPPB
469970010 469972500
469970010.EA 418 EUR
469970010. 469972500.
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid 98%
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid
Formel: C₁₆H₁₆N₂O₄
Molecular Weight: 300,314 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00153851
CAS-Nummer: 107254-86-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %