Tetrabenazine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Isobutyl-9,10-dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2H-benzo[a]quinolizin-2-one
469990010 469992500
469990010.EA 252 EUR
469990010. 469992500.
Tetrabenazine 98%
Tetrabenazine
Formel: C₁₉H₂₇NO₃
Molecular Weight: 317,43 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08461052
CAS-Nummer: 58-46-8
EINECS: 200-383-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 124°C to 130°C