Rabeprazole sodium salt 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
470020010 470020050
470020010.EA 185 EUR
470020010. 470020050.
Rabeprazole sodium salt 98%
Rabeprazole sodium salt
Formel: C₁₈H₂₁N₃O₃S
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02092688
CAS-Nummer: 117976-90-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 145°C to 155°C
Water ≤10 %