Methyl-10-undecenoat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Undec-10-ensäuremethylester, 10-Undecensäuremethylester, Undecylensäuremethylester, Methylundec-10-enoat
470250250
470251000
470250250.EA
21.8
EUR
470250250.
470251000.
Methyl-10-undecenoat 97%
Methyl-10-undecenoat
Formel:
C₁₂H₂₂O₂ Molecular Weight: 198,31 g/mol Siedepunkt: 245°C Dichte: 0,885 Flammpunkt: 115°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016689 CAS-Nummer: 111-81-9 EINECS: 203-910-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | clear colorless to yellow liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96 % |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |