N-Acetyltryptamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)indole
470261000
470265000
470261000.EA
109
EUR
470261000.
470265000.
N-Acetyltryptamin 98%
N-Acetyltryptamin
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O Molecular Weight: 202,2524 g/mol Siedepunkt: 484,7°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209910 CAS-Nummer: 1016-47-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to light yellow to light orange crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 74°C to 78°C |
Water | ≤2 % |